Documentos
R449903
5(2-MEO-NAPHTHALEN-1-YL)2H-PYRAZOLE3CARBOXYLIC ACID (2-ETO-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H22N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
414.468
Número MDL:
Outras notas