Documentos
R371971
1-BZL-3-(1-(3-(1-(3-BENZYL-UREIDO)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H34N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
458.609
Número MDL:
Outras notas