Documentos
R349127
1-(4-BROMO-PHENYLAMINO)-3-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H17Br3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
553.094
Número MDL:
Outras notas