Documentos
R308862
4,7,7-TRIMETHYL-3-OXO-2-OXA-BICYCLO(2.2.1)HEPTANE-1-CARBONYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H13ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
216.666
Número MDL:
Outras notas