Documentos Principais
QBD11388
Sigma-Aldrich
Mal-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 10.303,00
100 MG
R$ 20.131,00
R$ 10.303,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 10.303,00
100 MG
R$ 20.131,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C201H390N5O86P
Peso molecular:
4284.20
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
R$ 10.303,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Mal-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a maleimide which can react with a free thiol.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)