Documentos Principais
QBD11338
Sigma-Aldrich
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®11
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H54Br2N2O13
Peso molecular:
786.54
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®₁₁ can be used to conjugate two proteins containing free thiols and introduce a hydrophilic dPEG spacer.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)