Documentos
QBD11203
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C59H104BrF4NO27
Peso molecular:
1415.35
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Bromoacetamido-dPEG ®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3