Documentos Principais
QBD10907
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®36-acid
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.837,00
R$ 2.837,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.837,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C75H151NO38
Peso molecular:
1674.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.837,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C75H151NO38/c76-2-4-80-6-8-82-10-12-84-14-16-86-18-20-88-22-24-90-26-28-92-30-32-94-34-36-96-38-40-98-42-44-100-46-48-102-50-52-104-54-56-106-58-60-108-62-64-110-66-68-112-70-72-114-74-73-113-71-69-111-67-65-109-63-61-107-59-57-105-55-53-103-51-49-101-
chave InChI
QKMSNDXWGWBERW-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Amino-dPEG®36-acid reagent is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arm between the terminal amine and the terminal carboxylic acid is of exact length (132.7 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)