QBD10193
Biotin-dPEG®3-NH3+TFA-
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Biotin-PEG-Amine, Biotin-PEG3-NH3-TFA-, Biotin-PEG3-amine TFA salt, Biotin-PEG3-ammonium trifluoroacetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3