Documentos Principais
PL800GHL-9
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports), 26 in. long
Selecione um tamanho
1 PAIR
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PAIR
R$ 5.000,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
R$ 5.000,00
Check Cart for Availability
Materiais
Hypalon®
tamanho
9 (for 6 in. ports)
Características
reusable
26 in. long
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800GHL-9
Descrição geral
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Informações legais
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)