Documentos
PH000740
(3R,5R,6S,7R,14S)-12-[(2,6-DIDEOXY-3-O-METHYL-ALPHA-L-GLYCERO-HEXOPYRANOSYL)OXY]-6-HYDROXY-5,7,8,11,13,15-HEXAMETHYL-4,10-DIOXO-1,9-DIOXASPIRO[2.13]HEXADEC-14-YL 3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMETHYLAMINO)-D-GLYCERO-HEXOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C35H61NO12
Número CAS:
Peso molecular:
687.88