Documentos Principais
P64804
Sigma-Aldrich
3-Pyridinesulfonic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
159.16
Beilstein:
120822
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
chave InChI
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)