Documentos Principais
P42401
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine N-oxide
98%
Sinônimo(s):
3-Methylpyridine 1-oxide, 3-Picoline N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
106327
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário:
solid
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
150 °C/15 mmHg (lit.)
pf
37-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)