Documentos
P42207
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine N-oxide
≥96%
Sinônimo(s):
2-Methylpyridine 1-oxide, 2-Picoline N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
106916
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96%
forma
crystals
pf
41-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
chave InChI
CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with