Documentos Principais
P21501
Sigma-Aldrich
9-Phenylcarbazole
97%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 740,00
R$ 740,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 740,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H13N
Número CAS:
Peso molecular:
243.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 740,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
95-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
chave InChI
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)