NCXSEPE75
Silver Nanospheres
75 nm, Econix, 5 mg/mL in water, PVP 40 kDa (Polymer)
About This Item
Produtos recomendados
forma
nanospheres
concentração
5 mg/mL in water
tamanho de partícula
75 nm
Aplicação
Our Econix materials are PVP (40 kD polyvinylpyrrolidone) coated high concentration, unagglomerated silver nanospheres. The PVP coating enhances stability Econix silver nanospheres. The Econix materials are well suited for application requiring larger quantities.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.