N31400
1-Nonanethiol
95%
Sinônimo(s):
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter