Documentos Principais
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)butyric acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
209.20
Beilstein:
2051992
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
90-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
chave InChI
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)