Documentos Principais
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.61
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350106
volume
250 mL
Descrição geral
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)