Documentos Principais
MT51340333
Mettler-Toledo Economic & Easy combination pH electrode
BNC connection
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.61
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340333
faixa de medição de temperatura
0-50 °C
Descrição geral
The spear tip design makes it ideal for solid samples such as meat, fruit, cheese, soil and many more; low-maintenance
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)