The standard should be stored in its original container with the lid tightly closed at room temperature and out of direct sunlight.
MT51300169
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 10 μs/cm, volume 250 mL
Sinônimo(s):
conductivity calibration standard
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51300169
volume
250 mL
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
How should MT51300169, Mettler-Toledo conductivity standard be stored?
1 answer-