Documentos Principais
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.56 (lit.)
p.e.
95 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
chave InChI
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)