M80709
Estearato de metila
97%
Sinônimo(s):
Octadecanoato de metila, Éster metílico de ácido esteárico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
p.e.
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
pf
37-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
chave InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?