M74253
N-Methyl-N-propargylbenzylamine
97%
Sinônimo(s):
Pargyline
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
86-88 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11/h1,4-8H,9-10H2,2H3
chave InChI
DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?