Documentos Principais
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1719114
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pressão de vapor
399 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
p.e.
57-58 °C (lit.)
densidade
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
chave InChI
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)