Documentos Principais
M4805
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
162.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
265 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
chave InChI
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)