M3394
6-Methyl-2,4-heptanedione
≥98%
Sinônimo(s):
Isovalerylacetone, NSC 42238, NSC 42240, NSC 46469, NSC 94
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
cor
colorless to faint yellow
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)4-8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cyclocondensation and deacetylation of dibromo(phenylsulfonyl)propene derivatives for synthesis of disubstituted furans
- Synthesis of dual activity effectors of angiotensin II type 1 receptors and peroxisome proliferator-activated receptor-γ
- Addition reactions with 1-alkynes
- Knoevenagel condensation
- Oxidative free radical reactions with 2-amino-1,4-benzoquinones
- Mild oxidative cleavage for synthesis of carboxylic acids
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.