Documentos
M28103
Sigma-Aldrich
Methylaminoacetonitrile hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
Sarcosinenitrile hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHCH2CN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
106.55
Beilstein:
3908975
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
103-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC#N
InChI
1S/C3H6N2.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,3H2,1H3;1H
chave InChI
DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3