Documentos Principais
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
2097012
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)