Documentos Principais
M17403
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-nitroaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Nitro-p-anisidine, 4-Amino-3-nitroanisole
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(NO2)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Beilstein:
880318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
pf
123-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
chave InChI
QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
896.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
480 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6