Documentos Principais
M13408
Sigma-Aldrich
2-Methoxycinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
183-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
chave InChI
FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)