LG10K
PLGA microspheres
10 μm average diameter
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
diâmetro médio
10 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.