805122
PLGA microspheres
50 μm average diameter
Sinônimo(s):
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
diâmetro médio
50 μm
densidade
1.3 g/cm3
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.