Documentos Principais
L880000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
Sinônimo(s):
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
embalagem
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
concentração
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
compatibilidade
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
Nota de preparo
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)