Documentos
L298107
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H31BrN4O6
Número CAS:
Peso molecular:
635.52
Número MDL:
Outras notas