Documentos
L151173
4-(BENZYLIDENEAMINO)-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H10N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
246.293
Número MDL:
Outras notas