Documentos Principais
L080000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25M
Sinônimo(s):
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
embalagem
pkg of 4 × 2.5 L (L080250-04)
pkg of 1 × 25 L (L082500-01)
pkg of 4 × 4 L (L080400-04)
concentração
29-32 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
Nota de preparo
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)