Documentos Principais
L032080
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinônimo(s):
DCI activator solution
Selecione um tamanho
6 X 200 ML
R$ 2.510,00
R$ 2.510,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 X 200 ML
R$ 2.510,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
R$ 2.510,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
29-32 g/L (DCI content, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
clear
compatibilidade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Nota de preparo
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Outras notas
Activator solution, containing 4,5-dicyanoimidazole (DCI) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)