Documentos Principais
L040082
Sigma-Aldrich
Cap A
Selecione um tamanho
45 L
R$ 28.308,00
R$ 28.308,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
45 L
R$ 28.308,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
R$ 28.308,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Nota de preparo
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
Outras notas
Cap A solution, containing acetic anhydride and tetrahydrofuran (THF), is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. This solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Cap B1 configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L050050
Cap B1
Cap B2 configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L050150
Cap B2