Documentos Principais
L050082
Sigma-Aldrich
Cap B
Selecione um tamanho
45 L
R$ 44.274,00
R$ 44.274,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
45 L
R$ 44.274,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
R$ 44.274,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
Proligo Reagents
Nível de qualidade
Nota de preparo
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Outras notas
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)