Documentos Principais
JKA8010
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 15000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)