Documentos Principais
JKA8001
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Glutarate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
About This Item
Fórmula linear:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
solid
peso molecular
average Mn 15000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)