Documentos Principais
JKA7164
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K-Glutaric Acid
pentaerythritol core, average Mn 10,000
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Glutaric Acid
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Glutaric Acid can be activated.The ester linker between PEG and Glutaric Acid is degradable.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.