Documentos Principais
JKA7142
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 5000
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)