Documentos Principais
JKA7027
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, COOH, amine reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-COOH, 4arm-PEG-Carboxyl, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.003,00
R$ 2.003,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.003,00
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.003,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
4arm-PEG10K-COOH, average Mn 10,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Descrição geral
4arm PEG Carboxyl. Hydrogel PEG. Carboxyl group binds to amino or other acid reactive chemical groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.