liquid
peso molecular
average Mn 12,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Protocolos
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.