Documentos Principais
JKA13014
Sigma-Aldrich
mPEG7-SH
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.047,00
R$ 3.047,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.047,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2SH
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
R$ 3.047,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)