Key Documents
JKA13006
Sigma-Aldrich
mPEG12-Acrylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2OCOCHCH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Monodisperse PEG. It can react with amine and thiol.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3