Documentos Principais
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Sinônimo(s):
PA-PEG4-PA
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.672,00
R$ 1.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.672,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Malonic acid ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
M1296
Malonic acid
Questions
  1. What is the molecular weight for Product JKA12021?
    1 answer
    1. The molecular weight for Product JKA12021 is approximately 338 Da.