Documentos
JKA12018
Sigma-Aldrich
Propionic Acid-PEG12-propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
forma
solid
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3